Merck
536288
Sigma-Aldrich
2-Fluorbenzoesäurehydrazid
97%
Synonym(e):
2 Flurobenzhydrazide
Größe auswählen
10 G
CHF 69.80
CHF 69.80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 69.80
About This Item
Lineare Formel:
FC6H4CONHNH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 69.80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
70-74 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
fluoro
hydrazine
SMILES String
NNC(=O)c1ccccc1F
InChI
1S/C7H7FN2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(11)10-9/h1-4H,9H2,(H,10,11)
InChIKey
YJCCKQQVXNNAAR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shao-Song Qian et al.
Acta chimica Slovenica, 62(4), 828-833 (2015-12-19)
Reaction of [VO(acac)(2)] (where acac = acetylacetonate), benzohydroxamic acid (Hbha), and two similar aroylhydrazone ligands in methanol produced two benzohydroxamate-coordinated mononuclear vanadium(V) oxo complexes with general formula [VOL(bha)], where L = L(1) = N'-(5-bromo-2-hydroxybenzylidene)-2-fluorobenzohydrazide (H(2)L(1)), and L = L(2) =