Wichtige Dokumente
536245
(+)-2,3-Cyclohexyliden-L-erythruronsäure
96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Optische Aktivität
[α]20/D −10°, c = 1 in methanol
mp (Schmelzpunkt)
102-105 °C (lit.)
SMILES String
OC1OC(=O)[C@@H]2OC3(CCCCC3)O[C@H]12
InChI
1S/C10H14O5/c11-8-6-7(9(12)13-8)15-10(14-6)4-2-1-3-5-10/h6-8,11H,1-5H2/t6-,7+,8?/m0/s1
InChIKey
GHGRKHAVPBZSIH-KJFJCRTCSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)