Wichtige Dokumente
535524
5-(2-Ethoxyphenyl)-1-methyl-3-n-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]-7-pyrimidinon
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
141-145 °C (lit.)
SMILES String
CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3ccccc3OCC
InChI
1S/C17H20N4O2/c1-4-8-12-14-15(21(3)20-12)17(22)19-16(18-14)11-9-6-7-10-13(11)23-5-2/h6-7,9-10H,4-5,8H2,1-3H3,(H,18,19,22)
InChIKey
MXQUEDUMKWBYHI-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PDE5A(8654)
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)