Merck
533785
Sigma-Aldrich
Tolan-d10
98 atom % D, 99% (CP)
Synonym(e):
Diphenylacetylen-d10
About This Item
Lineare Formel:
C6D5C≡CC6D5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
bp
170 °C/19 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
58-60 °C (lit.)
Dichte
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
electronics
Massenverschiebung
M+10
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C#Cc2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C14H10/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
InChIKey
JRXXLCKWQFKACW-LHNTUAQVSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)