Merck
532193
Sigma-Aldrich
3-Iodbenzyloxybenzol
90%
About This Item
Lineare Formel:
IC6H4OCH2C6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
310.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
90%
mp (Schmelzpunkt)
47-50 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
iodo
phenyl
SMILES String
Ic1cccc(OCc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H11IO/c14-12-7-4-8-13(9-12)15-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-9H,10H2
InChIKey
QMKHOPJXDQAHBG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)