Wichtige Dokumente
531154
Poly(D,L-lactid-co-glycolid)
average Mw 5,000-15,000, lactide:glycolide (50:50)
Synonym(e):
PLGA
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
[C3H4O2]x[C2H2O2]y
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Zufuhrverhältnis
lactide:glycolide (50:50)
Mol-Gew.
average Mw 5,000-15,000
Inhärente Viskosität
0.15-0.25 dL/g(lit.)
Übergangstemp.
Tg (DSC) 24 °C (onset)
SMILES String
OCC(O)=O.CC(O)C(O)=O
Leistungsmerkmale und Vorteile
Kontrollierte Freisetzung von bioaktiven Mitteln, Nähten und bioabsorbierbaren Implantaten.
Physikalische Form
Biokompatibles, biologisch abbaubares Polymer.
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Claus G Madsen et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 92, 1-7 (2015-02-11)
This study describes how protein release from polymer matrices correlate with simple measurements on the intrinsic viscosity of the polymer solutions used for casting the matrices and calculations of the solubility parameters of polymers and solvents used. Matrices of poly(dl-lactide-co-glycolide)