Wichtige Dokumente
530166
N-Z-S-Phenyl-L-cystein
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D −55°, c = 2 in ethanol
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
94-97 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
OC(=O)[C@H](CSc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C17H17NO4S/c19-16(20)15(12-23-14-9-5-2-6-10-14)18-17(21)22-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-10,15H,11-12H2,(H,18,21)(H,19,20)/t15-/m0/s1
InChIKey
ISBOGFMUFMJWEP-HNNXBMFYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)