Merck
525596
Sigma-Aldrich
2,3-Dichlor-6-nitrobenzonitril
97%
About This Item
Lineare Formel:
Cl2C6H2(NO2)CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
93-96 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1C#N
InChI
1S/C7H2Cl2N2O2/c8-5-1-2-6(11(12)13)4(3-10)7(5)9/h1-2H
InChIKey
RDFDRMZYAXQLRT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2,3-Dichloro-6-nitrobenzonitrile can be synthesized from 4-nitro-1,2,3-trichlorobenzene. It is formed as an intermediate during the synthesis of anagrelide.
Anwendung
2,3-Dichloro-6-nitrobenzonitrile may be employed as a starting reagent for the synthesis of ethyl (2-amino-5,6-dichlorobenzyl)glycinate.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A Simple Synthesis of 2, 3-Dichloro-6-nitrobenzonitrile.
Trinka P, et al.
J. Prakt. Chem., 338(1), 679-680 (1996)
A convenient synthesis of ethyl (2-amino-5, 6-dichlorobenzyl) glycinate.
Trinka P, et al.
J. Prakt. Chem., 338(1), 675-678 (1996)