Merck
524832
Sigma-Aldrich
2-Oxo-1-imidazolidincarbonylchlorid
96%
Synonym(e):
Ethyleneallophanoyl chloride
Größe auswählen
10 G
CHF 97.40
CHF 97.40
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 97.40
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H5ClN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.55
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 97.40
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
147-151 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
ClC(=O)N1CCNC1=O
InChI
1S/C4H5ClN2O2/c5-3(8)7-2-1-6-4(7)9/h1-2H2,(H,6,9)
InChIKey
NXJZQSRAFBHNLI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Oxo-1-imidazolidinecarbonyl chloride (Ethyleneallophanoyl chloride) is an imidazoline derivative. It is a straight-chain allophanoyl chloride.[1]
Anwendung
Reactant for ytterbium metal promoted reactions
Reactant for synthesis of selenoesters by samarium diiodide induced reductive cleavage of Se-Se bonds
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The Dehydrochlorination of Allophanoyl Chlorides. A New Synthesis of Isocyanates.
Sayigh AAR, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 29(11), 3344- 3347 (1964)