524824
2,4,5-Trifluor-3-methoxybenzoesäure
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
105-112 °C (lit.)
SMILES String
COc1c(F)c(F)cc(C(O)=O)c1F
InChI
1S/C8H5F3O3/c1-14-7-5(10)3(8(12)13)2-4(9)6(7)11/h2H,1H3,(H,12,13)
InChIKey
YVJHZWWMKFQKDC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable