Merck
523917
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorbenzaldehyd
96%
Größe auswählen
5 G
CHF 60.30
CHF 60.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 60.30
About This Item
Lineare Formel:
Cl2C6H3CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.01
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 60.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
54-57 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
chloro
SMILES String
Clc1ccc(Cl)c(C=O)c1
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-4H
InChIKey
BUXHYMZMVMNDMG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)