Merck
523720
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Indolinmethanol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H11NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +52°, c = 1 in ethanol
mp (Schmelzpunkt)
66-70 °C (lit.)
SMILES String
OC[C@@H]1Cc2ccccc2N1
InChI
1S/C9H11NO/c11-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)10-8/h1-4,8,10-11H,5-6H2/t8-/m0/s1
InChIKey
GRPOFAKYHPAXNP-QMMMGPOBSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable