Fortfahren mit
302244
Indolin-2-carbonsäure
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
278-899-6
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
168 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
OC(=O)C1Cc2ccccc2N1
InChI
1S/C9H9NO2/c11-9(12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-4,8,10H,5H2,(H,11,12)
InChI key
QNRXNRGSOJZINA-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
754315674869
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
168 °C (dec.) (lit.)
mp
182-185 °C
mp
>300 °C
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
-
reaction suitability
-
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)