523100
5-Fluor-2-methoxybenzaldehyd
96%
Synonym(e):
5-Fluor-o-anisaldehyd
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
41-46 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(F)cc1C=O
InChI
1S/C8H7FO2/c1-11-8-3-2-7(9)4-6(8)5-10/h2-5H,1H3
InChIKey
CRLDWFVRQNUUSZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable