Wichtige Dokumente
644188
3-Chlor-4-Hydroxybenzaldehyd
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
133-137 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
chloro
SMILES String
Oc1ccc(C=O)cc1Cl
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-4,10H
InChIKey
VGSOCYWCRMXQAB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)