Merck
523089
Sigma-Aldrich
3-Vinylbenzoesäure
96%
About This Item
Lineare Formel:
H2C=CHC6H4CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
91-95 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C9H8O2/c1-2-7-4-3-5-8(6-7)9(10)11/h2-6H,1H2,(H,10,11)
InChIKey
VWXZFDWVWMQRQR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)