Wichtige Dokumente
522422
N-Vinylacetamid
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3CONHCH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
85.10
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
51-54 °C (lit.)
Löslichkeit
water and various organic solvents: soluble
SMILES String
CC(=O)NC=C
Leistungsmerkmale und Vorteile
Nonionic monomer
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)