Merck
255130
Sigma-Aldrich
N-Methyl-N-vinylacetamid
98%
Größe auswählen
100 ML
CHF 167.00
500 ML
CHF 592.00
CHF 167.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
CHF 167.00
500 ML
CHF 592.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3CON(CH3)CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
99.13
Beilstein:
1743331
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 167.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.484 (lit.)
bp
70 °C/25 mmHg (lit.)
Dichte
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CN(C=C)C(C)=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-4-6(3)5(2)7/h4H,1H2,2-3H3
InChIKey
PNLUGRYDUHRLOF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
136.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
58 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)