521639
6,11-Dihydrodibenzo[b,e]thiepin-11-on
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
86-88 °C (lit.)
SMILES String
O=C1c2ccccc2CSc3ccccc13
InChI
1S/C14H10OS/c15-14-11-6-2-1-5-10(11)9-16-13-8-4-3-7-12(13)14/h1-8H,9H2
InChIKey
JGJDEWXZEIHBNW-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable