Merck
521221
Sigma-Aldrich
Z-Leu-OH
97% (HPLC)
Synonym(e):
N-(Benzyloxycarbonyl)-L-leucin, N-(Benzyloxycarbonyl)-leucin, N-(Carbobenzoxy)-leucin, N-(Phenylmethoxy)-carbonyl-L-leucin, N-Carbobenzoxy-L-leucin, N-Carbobenzyloxy-L-leucin, N-Carboxy-L-leucin-N-benzylester, N-Cbz-L-leucin, Benzyloxycarbonyl-L-leucin, Benzyloxycarbonylleucin, Carbobenzoxyleucin, L-(Carbobenzyloxy)-leucin, L-N-(Benzyloxycarbonyl)-leucin, NSC 60039, Z-L-leucin
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.30
Beilstein:
1253861
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97% (HPLC)
Optische Aktivität
[α]20/D −17°, c = 2 in ethanol
Enthält
~10% solvents of crystalline
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Brechungsindex
n20/D 1.512 (lit.)
Dichte
1 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO4/c1-10(2)8-12(13(16)17)15-14(18)19-9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10,12H,8-9H2,1-2H3,(H,15,18)(H,16,17)/t12-/m0/s1
InChIKey
USPFMEKVPDBMCG-LBPRGKRZSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Peptide-based preparation of potential antitumor agents
  • Preparation of cyclopropyl peptidomimetics
  • Peptide synthesis
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)