520373
Zinn
powder, 10 μm, 99% trace metals basis
Synonym(e):
Sn
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: tin
reagent type: catalyst
Widerstandsfähigkeit
11 μΩ-cm, 20°C
Partikelgröße
10 μm
bp
2270 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
231.9 °C (lit.)
Dichte
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Sn]
InChI
1S/Sn
InChIKey
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable