Merck
518476
Sigma-Aldrich
Diallylcarbamoylchlorid
97%
About This Item
Lineare Formel:
(H2C=CHCH2)2NCOCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.61
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.48 (lit.)
bp
214-220 °C (lit.)
Dichte
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC(=O)N(CC=C)CC=C
InChI
1S/C7H10ClNO/c1-3-5-9(6-4-2)7(8)10/h3-4H,1-2,5-6H2
InChIKey
MGQPJLWKFQNTOZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
186.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
85.56 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)