Merck
517658
Sigma-Aldrich
Lutetium(III)-acetylacetonat Hydrat
≥99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Lu(acac)3
About This Item
Lineare Formel:
[CH3COCHC(O)CH3]3Lu · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
472.29 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥99.9% trace metals basis
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: lutetium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
158-163 °C (lit.)
SMILES String
[H]O[H].CC(=O)\C=C(\C)O[Lu](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Lu.H2O/c3*1-4(6)3-5(2)7;;/h3*3,6H,1-2H3;;1H2/q;;;+3;/p-3/b3*4-3-;;
InChIKey
HRUDKMKHQGBECZ-KJVLTGTBSA-K
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)