Merck
515868
Sigma-Aldrich
Methyl-3-(trimethylsilyl)-4-pentenoat
97%
About This Item
Lineare Formel:
H2C=CHCH[Si(CH3)3]CH2CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.443 (lit.)
bp
54 °C/5.5 mmHg (lit.)
Dichte
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
COC(=O)CC(C=C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H18O2Si/c1-6-8(12(3,4)5)7-9(10)11-2/h6,8H,1,7H2,2-5H3
InChIKey
DJXDHDYQDMVTPZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
149.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
65 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)