Merck
515523
Sigma-Aldrich
Ethyl-4-hydroxy-2-chinolincarboxylat
96%
Synonym(e):
Kynurensäure-ethylester
Größe auswählen
5 G
CHF 121.00
CHF 121.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 121.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H11NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 121.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
216-218 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCOC(=O)c1cc(O)c2ccccc2n1
InChI
1S/C12H11NO3/c1-2-16-12(15)10-7-11(14)8-5-3-4-6-9(8)13-10/h3-7H,2H2,1H3,(H,13,14)
InChIKey
UACLREXZGKWWIC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Laura Jenkins et al.
British journal of pharmacology, 162(3), 733-748 (2010-10-21)
GPR35 is a poorly characterized G protein-coupled receptor at which kynurenic acid has been suggested to be the endogenous ligand. We wished to test this and develop assays appropriate for the study of this receptor. Human and rat orthologues of