Merck
515507
Sigma-Aldrich
3-Bromphenylisopropylether
97%
Synonym(e):
1-Brom-3-isopropoxybenzol
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H4OCH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.539 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
Dichte
1.331 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)Oc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C9H11BrO/c1-7(2)11-9-5-3-4-8(10)6-9/h3-7H,1-2H3
InChIKey
JYWJZIQSPRFCDB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
227.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
108.8 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)