Merck
515434
Sigma-Aldrich
4-Brom-2-ethylanilin
96%
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H3(C2H5)NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.597 (lit.)
Dichte
1.412 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCc1cc(Br)ccc1N
InChI
1S/C8H10BrN/c1-2-6-5-7(9)3-4-8(6)10/h3-5H,2,10H2,1H3
InChIKey
LGOZNQPHTIGMQJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
113.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
45.5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 553-553 (2014)
Potent, selective inhibitors of protein tyrosine phosphatase 1B.
Xin Z, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 13(11), 1887-1890 (2003)