Merck
514543
Sigma-Aldrich
Zinn(IV)-nitrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
H2N4O12Sn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
368.75
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)