Wichtige Dokumente
514446
Dibutylmalonsäure-diethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Brechungsindex
n20/D 1.433 (lit.)
bp
150 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCC(CCCC)(C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C15H28O4/c1-5-9-11-15(12-10-6-2,13(16)18-7-3)14(17)19-8-4/h5-12H2,1-4H3
InChIKey
WHKKUUPZLWUOIW-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)