514292
1,1′-Bi-2-naphthol-bis(trifluormethansulfonat)
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
118-121 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
triflate
SMILES String
FC(F)(F)S(=O)(=O)Oc1ccc2ccccc2c1-c3c(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)ccc4ccccc34
InChI
1S/C22H12F6O6S2/c23-21(24,25)35(29,30)33-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)34-36(31,32)22(26,27)28/h1-12H
InChIKey
OYJLCOSEYYZULE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?