513261
2,3,5-Collidin
99%
Synonym(e):
2,3,5-Trimethyl-pyridin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.508 (lit.)
bp
184 °C (lit.)
Dichte
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cnc(C)c(C)c1
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-7(2)8(3)9-5-6/h4-5H,1-3H3
InChIKey
GFYHSKONPJXCDE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
165.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
73.9 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter