Merck
513180
Sigma-Aldrich
Tris-(tetramethylcyclopentadienyl)-Ianthan
99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Bis(butylcyclopentadienyl) tungsten(IV) diiodide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H39La
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
502.50
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
99.9% trace metals basis
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
core: lanthanum
reagent type: catalyst
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[La].C[C]1[CH][C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[CH][C](C)[C](C)[C]2C.C[C]3[CH][C](C)[C](C)[C]3C
InChI
1S/3C9H13.La/c3*1-6-5-7(2)9(4)8(6)3;/h3*5H,1-4H3;
InChIKey
MEFBYUADNJXASA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Atomic number of base material: 57 Lanthanum
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Water-react 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
110.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
43.33 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication