Wichtige Dokumente
513067
2-Hydroxybenzylidenacetophenon
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
144-150 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccccc1\C=C\C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H12O2/c16-14-9-5-4-8-13(14)10-11-15(17)12-6-2-1-3-7-12/h1-11,16H/b11-10+
InChIKey
UDOOPSJCRMKSGL-ZHACJKMWSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)