Wichtige Dokumente
183733
4′-(Imidazol-1-yl)acetophenon
96%
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
108-110 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
CC(=O)c1ccc(cc1)-n2ccnc2
InChI
1S/C11H10N2O/c1-9(14)10-2-4-11(5-3-10)13-7-6-12-8-13/h2-8H,1H3
InChIKey
GAIQQJIMVVUTQN-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?