Wichtige Dokumente
511439
trans-4-(Dimethylamino)-3-buten-2-on
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.557 (lit.)
bp
101-102 °C/5 mmHg (lit.)
Dichte
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
ketone
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]\C(=C(\[H])C(C)=O)N(C)C
InChI
1S/C6H11NO/c1-6(8)4-5-7(2)3/h4-5H,1-3H3/b5-4+
InChIKey
QPWSKIGAQZAJKS-SNAWJCMRSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
225.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
107.2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?