Merck
510971
Sigma-Aldrich
(3-Bromphenylethinyl)trimethylsilan
97%
Größe auswählen
5 G
CHF 111.00
CHF 111.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 111.00
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H4C≡CSi(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 111.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.555 (lit.)
bp
80 °C/0.2 mmHg (lit.)
Dichte
1.189 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
C[Si](C)(C)C#Cc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C11H13BrSi/c1-13(2,3)8-7-10-5-4-6-11(12)9-10/h4-6,9H,1-3H3
InChIKey
BXXMHQYHYOTTPM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
(3-Bromophenylethynyl)trimethylsilane is an internal alkyne.
Anwendung
(3-Bromophenylethynyl)trimethylsilane may be used in the preparation of 4-(3-bromophenyl)-3-butyn-2-one.[1]
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Enantioselective synthesis of both enantiomers of various propargylic alcohols by use of two oxidoreductases.
Schubert T, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2001(22), 4181-4187 (2001)