Wichtige Dokumente
510300
2-Brom-1,4-naphthochinon
98%
Synonym(e):
2-Bromo-1,4-dihydronaphthalene-1,4-dione, 2-Bromo-1,4-naphthalenedione, 2-Bromo-p-naphthoquinone, 3-Bromo-1,4-naphthoquinone, 3-Bromonaphthoquinone
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
131-133 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
ketone
SMILES String
BrC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H5BrO2/c11-8-5-9(12)6-3-1-2-4-7(6)10(8)13/h1-5H
InChIKey
KJOHPBJYGGFYBJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)