Merck
50281
Sigma-Aldrich
2-(4-Aminophenylthio)-essigsäure
≥98.0%
Synonym(e):
S-(4-Aminophenyl)-thioglykolsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H9NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.23
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
197-203 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Nc1ccc(SCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2S/c9-6-1-3-7(4-2-6)12-5-8(10)11/h1-4H,5,9H2,(H,10,11)
InChIKey
CTPIHHXCACYCIV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)