Merck
499935
Sigma-Aldrich
5-Chlor-2-thienylboronsäure
Synonym(e):
(5-Chlorthiophen-2-yl)-boronsäure, 5-Chlor-thiophen-2-boronsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H4BClO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
136-140 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OB(O)c1ccc(Cl)s1
InChI
1S/C4H4BClO2S/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h1-2,7-8H
InChIKey
JFCLNCVCDFUJPO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Suzuki-Miyaura cross-couplings using palladium catalyst
  • Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)