Wichtige Dokumente
497355
Calciumhydrid
powder, 99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Calcium dihydride
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
816 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Enabling
SMILES String
[Ca]
InChI
1S/Ca.2H
InChIKey
FAQLAUHZSGTTLN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- fabrication of hydrogen storage systems for fuel cell applications[3][4]
- synthesis of porous aromatic frameworks (PAFs) for adsorption of organic pollutants[5]
- formation of high temperature superconductors[6]
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Water-react 1
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids