Merck
496731
Sigma-Aldrich
Bisphenol F-ethoxylat (2 EO/Phenol) Diacrylat
average Mn ~484
Synonym(e):
Ethoxylated bisphenol F diacrylate
About This Item
Lineare Formel:
[H2C=CHCO2(CH2CH2O)nC6H4-4-]2CH2
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Mol-Gew.
average Mn ~484
Qualitätsniveau
Enthält
100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.541 (lit.)
Dichte
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCCO.OC(=O)C=C.Oc1ccc(Cc2ccc(O)cc2)cc1
InChI
1S/C13H12O2.C3H4O2.C2H6O2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11;1-2-3(4)5;3-1-2-4/h1-8,14-15H,9H2;2H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
InChIKey
OTXNLBPVRKDFKX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)