Merck
416525
Sigma-Aldrich
Bisphenol A-Ethoxylat
average Mn ~492, EO/phenol 3
Synonym(e):
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane ethylene oxide adduct, Bisphenol A-ethylene oxide adduct, Ethoxylated bisphenol A
Größe auswählen
1 L
CHF 141.00
CHF 141.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 L
CHF 141.00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2C[C6H4(OCH2CH2)nOH]2
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 141.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
viscous liquid
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mn ~492
Zusammensetzung
EO/phenol, 3
Brechungsindex
n20/D 1.542
Dichte
1.14 g/mL at 25 °C
SMILES String
OCCO.CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C15H16O2.C2H6O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12;3-1-2-4/h3-10,16-17H,1-2H3;3-4H,1-2H2
InChIKey
PFZPRMFEGRUXTO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)