Wichtige Dokumente
493856
3,4-Dimethylbenzaldehyd
98%
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.551 (lit.)
bp
226 °C (lit.)
Dichte
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
Cc1ccc(C=O)cc1C
InChI
1S/C9H10O/c1-7-3-4-9(6-10)5-8(7)2/h3-6H,1-2H3
InChIKey
POQJHLBMLVTHAU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?