49362
Dimethylglutaconat
≥95.0% (GC)
Synonym(e):
2-Pentendisäure-dimethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.452
Dichte
1.124 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)C\C=C\C(=O)OC
InChI
1S/C7H10O4/c1-10-6(8)4-3-5-7(9)11-2/h3-4H,5H2,1-2H3/b4-3+
InChIKey
SKCGFFOFYXLNCG-ONEGZZNKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- dimethyl 3-[(Z)-1-propenyl]glutarate
- phenanthridinone derivatives
- substituted benzenes
Komponenten
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter