Merck
491292
Sigma-Aldrich
1-Phenylethanol-1,2-13C2
99 atom % 13C
Synonym(e):
sec-Phenethyl-α,β-13C2 Alkohol
Größe auswählen
250 MG
CHF 638.00
CHF 638.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 638.00
About This Item
Lineare Formel:
C6H513CH(OH)13CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 638.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Brechungsindex
n20/D 1.532 (lit.)
bp
204 °C/745 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
19-20 °C (lit.)
Dichte
1.030 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[13CH3][13CH](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/i1+1,7+1
InChIKey
WAPNOHKVXSQRPX-SPBYTNOZSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
185.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
85 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)