Merck
491233
Sigma-Aldrich
N-Methyl-d3-pyrrolidin
98 atom % D
Synonym(e):
1-Methyl-d3-pyrrolidin
Größe auswählen
1 G
CHF 944.00
CHF 944.00
Voraussichtliches Versanddatum20. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 944.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5D3H8N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 944.00
Voraussichtliches Versanddatum20. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Brechungsindex
n20/D 1.427 (lit.)
bp
80-81 °C (lit.)
Dichte
0.848 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])N1CCCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-6-4-2-3-5-6/h2-5H2,1H3/i1D3
InChIKey
AVFZOVWCLRSYKC-FIBGUPNXSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-7.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-22 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Michal Ryszka et al.
The Journal of chemical physics, 147(9), 094303-094303 (2017-09-10)
Dissociative electron attachment to nicotine, pyridine, and N-methyl-pyrrolidine was studied in the gas phase in order to assess their stability with respect to low-energy electron interactions. Anion yield curves for different products at electron energies ranging from zero to 15