Merck
490547
Sigma-Aldrich
Kaliumnitrat-15N
60 atom % 15N
Synonym(e):
15N-markiertes KNO3
Größe auswählen
10 G
CHF 792.00
CHF 792.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 792.00
About This Item
Lineare Formel:
K15NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352102
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 792.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
60 atom % 15N
Mol-Gew.
101.70 by atom % calculation (60 atom % 15N)
mp (Schmelzpunkt)
334 °C (lit.)
Dichte
2.143 g/mL
Anwendung(en)
agriculture
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[K+].[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1/i;1+1
InChIKey
FGIUAXJPYTZDNR-IEOVAKBOSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Flame over circle
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Ox. Sol. 3
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)