Merck
490016
Sigma-Aldrich
L-Glutaminsäure-3-13C
99 atom % 13C
Größe auswählen
100 MG
CHF 2’170.00
CHF 2’170.00
Voraussichtliches Versanddatum11. April 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 2’170.00
About This Item
Lineare Formel:
HO2CCH213CH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 2’170.00
Voraussichtliches Versanddatum11. April 2025
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D +31.0°, c = 2 in 5 M HCl
Verfügbarkeit
not available in Japan
mp (Schmelzpunkt)
205 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
N[C@@H]([13CH2]CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1+1
InChIKey
WHUUTDBJXJRKMK-AANACRNLSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)