Merck
485896
Sigma-Aldrich
L-Asparagin-(amid-15N) Monohydrat
98 atom % 15N
About This Item
Lineare Formel:
H215NCOCH2CH(NH2)CO2H · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.13
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +31.5°, c = 1 in 1 M HCl
mp (Schmelzpunkt)
233-235 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
O.N[C@@H](CC([15NH2])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1/i6+1;
InChIKey
RBMGJIZCEWRQES-UEFLAVRISA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jun Wu et al.
Nature cell biology, 23(1), 75-86 (2021-01-10)
Nutrient availability is central for T-cell functions and immune responses. Here we report that CD8+ T-cell activation and anti-tumour responses are strongly potentiated by the non-essential amino acid Asn. Increased Asn levels enhance CD8+ T-cell activation and effector functions against
Longfei Deng et al.
Nature communications, 11(1), 1755-1755 (2020-04-11)
Asparagine synthetase (ASNS) catalyses the ATP-dependent conversion of aspartate to asparagine. However, both the regulation and biological functions of asparagine in tumour cells remain largely unknown. Here, we report that p53 suppresses asparagine synthesis through the transcriptional downregulation of ASNS