Wichtige Dokumente
489298
Ethyl-acetoacetat-4-13C
99 atom % 13C
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
13CH3COCH2CO2CH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Verfügbarkeit
not available in Japan
Brechungsindex
n20/D 1.419 (lit.)
bp
181 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−43 °C (lit.)
Dichte
1.037 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CCOC(=O)CC([13CH3])=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3/i2+1
InChIKey
XYIBRDXRRQCHLP-VQEHIDDOSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
verpackt in Ampullen
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
183.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
84 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?